493392
Sodium pyruvate-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Pyruvic acid-1,2-13C2 sodium salt
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i2+1,3+1;
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-MEFQWSPQSA-M
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.