Merck
607835
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 2.070,00
US$ 2.070,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 2.070,00
About This Item
Fórmula lineal:
HO213C13CH213CH(15NH2)13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
138.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.070,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
técnicas
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-NYTNKSBQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)