Merck
492655
Sigma-Aldrich
Formamide-1-d
99 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
DCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
46.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
densidad
1.159 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]C(N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D
Clave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-MICDWDOJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
347.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
175 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)