Merck
489425
Sigma-Aldrich
Formamide-13C
99 atom % 13C
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 2.640,00
US$ 2.640,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 2.640,00
About This Item
Fórmula lineal:
H13CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
46.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.640,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
densidad
1.159 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[H][13C](N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1
Clave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)