Merck
489565
Sigma-Aldrich
Guanidine-15N3 hydrochloride
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
H215NC(=15NH)15NH2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
98.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulario
solid
mp
185-189 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
Cl.[15NH2]C([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i2+1,3+1,4+1;
Clave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-ZNYUTZBJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)