Merck
489484
Sigma-Aldrich
Glycerol-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
1,2,3-Propanetriol-2-13C, 13C Labeled glycerol, Glycerin-2-13C
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 1.860,00
US$ 1.860,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 1.860,00
About This Item
Fórmula lineal:
(HOCH2)213CHOH
Número de CAS:
Peso molecular:
93.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.860,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
densidad
1.275 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC[13CH](O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i3+1
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-LBPDFUHNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;