Merck
608440
Sigma-Aldrich
Urea-15N2,18O
95 atom % 18O, 99 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
H215NC18O15NH2
Peso molecular:
64.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 15N
95 atom % 18O
Formulario
solid
mp
132-135 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[15NH2]C([15NH2])=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1,4+2
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-WXMFRBONSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)