Merck
489158
Sigma-Aldrich
Triethyl(silane-d)
97 atom % D
Sinónimos:
Deuterated triethylsilane
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 649,00
US$ 649,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 649,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)3SiD
Número de CAS:
Peso molecular:
117.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 649,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.4117 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
densidad
0.737 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H][Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7D
Clave InChI
AQRLNPVMDITEJU-WHRKIXHSSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)