479519
Complejo de platino(0)-1,3-divinil-1,1,3,3-tetrametildisiloxano solution
in xylene, Pt ~2 %
Sinónimos:
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
7 mmHg ( 21 °C)
composition
Pt, ~2%
reaction suitability
core: platinum
reagent type: catalyst
concentration
in xylene
bp
138 °C
mp
12-13 °C
density
0.855 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
InChI key
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
También se ha utilizado en la reducción de carboxamidas a aminas.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Artículos
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.