Merck
480568
Sigma-Aldrich
Diphenyl(silane-d2)
97 atom % D
Sinónimos:
Dideuterodiphenylsilane
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 949,00
US$ 949,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 949,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2SiD2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 949,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
97 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.579 (lit.)
bp
95-97 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H][Si]([2H])(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12Si/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,13H2/i13D2
Clave InChI
VDCSGNNYCFPWFK-KLTYLHELSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)