07-606
Anti-phospho-JAK2 (Tyr1007/1008) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Janus kinase 2, Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase), tyrosine-protein kinase JAK2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, mouse, human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr1007/pTyr1008)
Información sobre el gen
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Immunological Signaling
Calidad
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected PHOS-JAK2 (TYR1007/1008) on 10 ug of Pervanadate treated L6 lysates.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human ovarian cancer cells, GM-CSF-treated TF-1 cells.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable