Merck
482382
Sigma-Aldrich
Poly(methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
average Mn ~390
Sinónimos:
Methyl hydrogen polysiloxane
Seleccione un Tamaño
20 ML
US$ 109,00
US$ 109,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 ML
US$ 109,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiO[SiH(CH3)O]nSi(CH3)3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 109,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
mol peso
average Mn ~390
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.391 (lit.)
viscosidad
~3 cSt(lit.)
bp
>177 °C (lit.)
densidad
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][Si](C)(C)O.C[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)O
InChI
1S/C4H12Si.C3H10OSi.C2H8OSi/c2*1-5(2,3)4;1-4(2)3/h1-4H3;4H,1-3H3;3-4H,1-2H3
Clave InChI
KZFYHEHDBPYRMU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
399.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
204 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Contenido relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.