480037
Magtrieve™
Sinónimos:
Chromium dioxide, Chromium dioxide (CrO2 ), Chromium oxide, Chromium(IV) oxide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
mp
>375 °C (dec.) (lit.)
densidad
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Cr]=O
InChI
1S/Cr.2O
Clave InChI
AYTAKQFHWFYBMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)