641669
Nickel zinc iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
Sinónimos:
Nickel zinc ferrite, Zinc nickel ferrite, Zinc nickel iron oxide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% trace metals basis
Formulario
nanopowder
tamaño de partícula
<100 nm (BET)
densidad
2.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ni++].[Cu++].[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O.Zn
Clave InChI
XGKOQBJLEIRRCP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.