Merck
377457
Sigma-Aldrich
Manganese(III) oxide
−325 mesh, 99%
Sinónimos:
Manganese sesquioxide
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 198,00
1 KG
US$ 613,00
US$ 198,00
Fecha estimada de envío17 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 198,00
1 KG
US$ 613,00
About This Item
Fórmula lineal:
Mn2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
157.87
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
US$ 198,00
Fecha estimada de envío17 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
99%
form
powder
particle size
−325 mesh
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
InChI key
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor to LiMn2O4. A useful battery cathode.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.