Merck
479772
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
95%
Sinónimos:
(R)-(−)-4-Cyano-3-hydroxybutyratic acid, ethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
NCCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Beilstein:
1764513
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
actividad óptica
[α]25/D −5°, neat
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
densidad
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m1/s1
Clave InChI
LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)