473448
Potassium hexacyanochromate(III)
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Chromium potassium cyanide (CrK3 (CN)6 ), Tripotassium hexacyanochromate
About This Item
Productos recomendados
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: chromium
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[K+].N#C[Cr-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Cr.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI key
VOCDJOPDZZSPRQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?