Merck
467812
Sigma-Aldrich
Potassium carbonate
ReagentPlus®, 99.99%
About This Item
Fórmula lineal:
K2CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
138.21
Beilstein:
4267587
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99.99%
impurezas
≤0.001% N compounds
≤0.004% S compounds
≤0.005% silica
≤0.01% NH4OH ppt.
≤0.01% insolubles
<200 ppm total metallic impurities
mp
891 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca and Mg precipitate: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)