Merck
465062
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylate p-toluenesulfonic acid salt
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17NO2 · C7H8O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
439.52
Beilstein:
5722289
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
145-150 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.O=C(OCc2ccccc2)[C@@H]3Cc4ccccc4CN3
InChI
1S/C17H17NO2.C7H8O3S/c19-17(20-12-13-6-2-1-3-7-13)16-10-14-8-4-5-9-15(14)11-18-16;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-9,16,18H,10-12H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t16-;/m0./s1
Clave InChI
PSMBIFNNFMRIMV-NTISSMGPSA-N
Aplicación
Used to prepare a novel class of antifungal agents.[1]
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Liu, L.T. et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1335-1335 (1996)