264008
Bismuth
powder, −100 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Bismuth element, Bismuth-209
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder
resistividad
129 μΩ-cm, 20°C
tamaño de partícula
−100 mesh
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
densidad
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.