Merck
459739
Sigma-Aldrich
1-(3-Bromopropyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-aza-2,5-disilacyclopentane
97%
Sinónimos:
1-(3-Bromopropyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-aza-2,5-disilacyclopentane
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 64,00
US$ 64,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 64,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H22BrNSi2
Número de CAS:
Peso molecular:
280.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 64,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
80 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si]1(C)CC[Si](C)(C)N1CCCBr
InChI
1S/C9H22BrNSi2/c1-12(2)8-9-13(3,4)11(12)7-5-6-10/h5-9H2,1-4H3
Clave InChI
BKBUBAVZGMRPAK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-(3-Bromopropyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-aza-2,5-disilacyclopentane may be used for the synthesis of PFS-b-PZLys [PFS = Polyferrocenylsilane, PZLys = Poly(epsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine)] block copolymers.[1]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
NANOSTRUCTURES FROM OLIGOPEPTIDE-POLYMER CONJUGATES.
Frauenrath H and Tian L.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 50(2), 533-533 (2009)
Synthesis and Characterization of Poly (L-Aspartic Acid)-Based Chimeras using High Vacuum Techniques.
Messman JM, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 47(2), 172-172 (2006)
Yishan Wang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(28), 8624-8631 (2008-08-01)
A new type of metallopolymer-polypeptide block copolymer poly(ferrocenyldimethylsilane)-b-poly (epsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine) was synthesized by ring-opening polymerization of epsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine N-carboxyanhydride initiated by using a primary amino-terminated poly(ferrocenyldimethylsilane). Studies on the self-organization behavior of this polypeptide block copolymer in both the bulk state and