09954
Propargyl p-toluenesulfonate
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Propargyl tosylate
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.530
densidad
1.215 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
tosylate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC#C
InChI
1S/C10H10O3S/c1-3-8-13-14(11,12)10-6-4-9(2)5-7-10/h1,4-7H,8H2,2H3
Clave InChI
LMBVCSFXFFROTA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
It can also be used as a reagent to synthesize:
- 2-hydroxy-4-pentynoic acid by an alkylation reaction with diethyl 2-acetamidomalonate followed by subsequent hydrolysis, decarboxylation, diazotization, and hydroxylation reactions.[2]
- Furan derivatives by Pd-catalyzed reaction with acylchromates.[3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)