464821
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]22/D +45°, neat
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
108-111 °C (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m1/s1
Clave InChI
GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?