447986
3-Butyn-2-ol
97%
Sinónimos:
(RS)-1-Butyn-3-ol, (±)-3-Butyn-2-ol, (±)-But-1-yn-3-ol, 1-Butyn-3-ol, 1-Methyl-2-propyn-1-ol, 1-Methylpropargyl alcohol, 2-Hydroxy-3-butyne, 3-Methyl-1-propyn-3-ol
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
densidad
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
Clave InChI
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-react. G - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.