496839
3-Buten-1-ol
96%
Sinónimos:
Allylcarbinol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
112-114 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
hydroxyl
SMILES string
OCCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
InChI key
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)