Merck
462780
Sigma-Aldrich
Barium tetracyanoplatinate(II) hydrate
99.9%
Sinónimos:
Tetrakis(cyano-κC)platinate barium hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
BaPt(CN)4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
436.47 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99.9%
idoneidad de la reacción
core: barium
reagent type: catalyst
mp
100 °C (dec.) (lit.)
densidad
3.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.[Ba++].N#C[Pt--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.Ba.H2O.Pt/c4*1-2;;;/h;;;;;1H2;/q;;;;+2;;-2
Clave InChI
BBYLKQFCIDTBFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)