Merck
459925
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide
greener alternative
Sinónimos:
Adam’s catalyst, NSC 402624, Platinic oxide, Platinum dioxide
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 119,00
1 G
US$ 330,00
5 G
US$ 961,00
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 119,00
1 G
US$ 330,00
5 G
US$ 961,00
About This Item
Fórmula lineal:
PtO2
Número de CAS:
Peso molecular:
227.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
composición
Pt, 79-83%
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
superficie
≥75 m2/g
impurezas
iron, low
mp
450 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
Clave InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Prepared by Adams′ nitrate fusion method.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicación
Catalyst for hydrogenation of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst; used for selective oxidation of primary alcohols.
Catalyst for:
  • Hydrohydrazination reactions
  • Oxidation of sugars
  • Low-temperature oxidation of carbon monoxide
  • Oxygen reduction reaction
  • Hydrogenation reactions
  • Hydrogenolysis of the cyclopropyl group into an isopropyl group
  • Hydroxycyclopropanation reactions
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)