Merck
229040
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide monohydrate
99.9% trace metals basis
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 435,00
US$ 435,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 435,00
About This Item
Fórmula lineal:
PtO2·H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
245.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 435,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
composición
Pt, 78-80%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: platinum
cadena SMILES
O.O=[Pt]=O
InChI
1S/H2O.2O.Pt/h1H2;;;
Clave InChI
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)