Merck
454168
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-4′-(phenylethynyl)benzophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C≡CC6H4COC6H4F
Número de CAS:
Peso molecular:
300.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
151-153 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)C#Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H13FO/c22-20-14-12-19(13-15-20)21(23)18-10-8-17(9-11-18)7-6-16-4-2-1-3-5-16/h1-5,8-15H
Clave InChI
SKWWXACONTVUHM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Endgroup substituent effects on the rate/extent of network formation and adhesion for phenylethynyl-terminated poly (arylene ether sulfone) oligomers.
Ayambem A, et al.
Polymer, 41(13), 5109-5124 (2000)
Synthesis and Characterization of Hyperbranched Poly (Arylene-Ether-Ketone-Imide)s Containing Phenylethynyl Groups.
Wang DH, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 46(1), 793-794 (2005)
New hexaarylbenzene-containing di-and tetrafluoroarenes.
Keshtov ML, et al.
Russian Chemical Bulletin, 54(8), 1939-1941 (2005)