Merck
F7202
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzophenone
97%
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 117,00
US$ 117,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 117,00
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
200.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 117,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
47-49 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clave InChI
OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dongkun Yu et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(19), 3350-3356 (2019-08-27)
Eutectic molecular liquids (EMLs) based on hydrogen-bonding interaction and π-π stacking were prepared. We found that the thermodynamic properties like initial decomposition temperature and glass transition temperature of EMLs are mainly dominated by the hydrogen bond donor, which is beneficial