Merck
453579
Sigma-Aldrich
(Formyloxy)acetonitrile
99%
Sinónimos:
Cyanomethyl formate
About This Item
Fórmula lineal:
HCOOCH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
85.06
Beilstein:
1741714
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
densidad
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)OCC#N
InChI
1S/C3H3NO2/c4-1-2-6-3-5/h3H,2H2
Clave InChI
ZFLAEHBSVFWEHW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Formyloxy-acetonitrile-a reagent for convenient N-and O-formylations.
Deutsch J, et al.
J. Prakt. Chem./Chem.-Ztg., 338(1), 488-490 (1996)
A convenient procedure for the formylation of amines and alcohols using cyanomethyl formate.
Deutsch J and Niclas H-J.
Synthetic Communications, 23(11), 1561-1568 (1993)
UV-Induced Rotamerization and Vibrational Spectra of the Conformers of Cyanomethyl Formate: Matrix Isolation Infrared and ab Initio Studies.
Dahlqvist M, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(7), 1260-1266 (1997)