Merck
387797
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N,N-bis(trimethylsilyl)aniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4N[Si(CH3)3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
316.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
bp
156-158 °C/23 mmHg (lit.)
densidad
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
C[Si](C)(C)N(c1ccc(Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22BrNSi2/c1-15(2,3)14(16(4,5)6)12-9-7-11(13)8-10-12/h7-10H,1-6H3
Clave InChI
YJYMZGDBOMZWSR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Bromo-N,N-bis(trimethylsilyl)aniline is an N-protected aryl reagent used in the synthesis of:
  • Hydrophilic conjugated porphyrin dimers for one-photon and two-photon photodynamic therapy.[1]
  • Functionalized organometallic polymer, poly(ferrocenylsilane).[2]
  • Borylanilines such as 4-(dimesitylboryl)aniline and 4-(dimesitylboryl)-3,5-dimethylaniline.[3]
  • Silicon-containing oligomeric poly(imido-amides) (PIAs).[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Revisiting Borylanilines: Unique Solid-State Structures and Insight into Photophysical Properties.
Sudhakar P, et al.
Organometallics, 32(10), 3129-3133 (2013)
Synthesis of hydrophilic conjugated porphyrin dimers for one-photon and two-photon photodynamic therapy at NIR wavelengths.
Balaz M, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(5), 874-888 (2009)
Silicon-containing oligomeric poly (imido-amides) with amino moieties. Synthesis, characterization and thermal studies.
Tagle L H, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(57), 30197-30210 (2014)
Versatile and convenient routes to functionalized poly (ferrocenylsilanes).
Jakle F, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 21(18), 1291-1296 (2000)