300977
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]18/D +64°, c = 1 in chloroform
mp
88-90 °C
cadena SMILES
O=C1N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Clave InChI
OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCActive Filters