Merck
699071
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
3-Methylpyridine-2-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 248,00
US$ 248,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 248,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
121.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 248,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.538
densidad
1.080 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Cc1cccnc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-9/h2-5H,1H3
Clave InChI
JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
73.9 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)