452874
Borohidruro de sodio
granular, 10-40 mesh, 98%
Sinónimos:
Tetrahidruroborato de sodio
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
granular
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamaño de partícula
10-40 mesh
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Clave InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Silica-coated silver nanoparticles, which are functionalized with various vitamins and antibiotics as bioactive materials.[4][5]
- Water-soluble oligoamine conjugated chitosans for biomedical applications.[6]
- Gold nanoparticles coated with poly(methacrylic acid), which are used for theranostic applications.[7]
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials