Merck
451401
Sigma-Aldrich
Lauric-d23 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
Dodecanoic-d23 acid
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 215,00
1 G
US$ 1.260,00
US$ 215,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 215,00
1 G
US$ 1.260,00
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)10CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
223.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 215,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
cambio de masa
M+23
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
Clave InChI
POULHZVOKOAJMA-SJTGVFOPSA-N
Aplicación
This product may be used as an analytical standard.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113.00 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)