Merck
00889
Supelco
Methyl heptadecanoate-d33
analytical standard
Sinónimos:
Heptadecanoic acid-d33 methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18D33H3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
317.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥97.5 atom % D (NMR)
Ensayo
≥97.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cambio de masa
M+33
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
Clave InChI
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)