Merck
728187
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-propyn-1-one
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-Phenylpropynone, Ethynyl phenyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
130.14
Beilstein:
606216
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
lumps
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H6O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
Clave InChI
JITPLZPWKYUTDM-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
L Jaenicke et al.
European journal of biochemistry, 138(2), 319-325 (1984-01-16)
3-Oxo-3-phenylpropyne and 3-oxo-3-phenylpropene were synthesized as active-site-directed irreversible inhibitors of the bitter almond hydroxynitrile lyase (EC 4.1.2.10), an FAD-protein. The substrate and competitors (e.g. benzoate) decrease the rate of the inhibitor-mediated deactivation of the enzyme. By excess addition of either
Unsaturated lactones; researches on acetylenic compounds; a new route to growth-inhibitory alpha beta-ethylenic gamma- and delta-lactones.
L J HAYNES et al.
Journal of the Chemical Society, 954-957 (1946-10-01)