Merck
447153
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexene
≥99%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 78,50
5 G
US$ 256,00
US$ 78,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 78,50
5 G
US$ 256,00
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH=CHC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1718859
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 78,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.394 (lit.)
bp
67 °C (lit.)
densidad
0.677 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC\C=C\CC
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
Clave InChI
ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-13.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Electronic effects of bis (2-aryl-4, 5, 6, 7-tetrahydroindenyl) titanocene dichlorides on the catalytic epoxidation of trans-3-hexene.
Halterman RL and Ramsey TM.
Journal of Organometallic Chemistry, 465(1), 175-179 (1994)
Study on the separation of 1-hexene and trans-3-hexene using ionic liquids.
Jiqin Z, et al.
Fluid Phase Equilibria, 247(1), 102-106 (2006)
Synthesis and ene reactions of di-(-)-menthyl diazenedicarboxylate.
Brimble MA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(7), 2007-2016 (1996)
Oligomers from the ozonolyses of cis-and trans-3-hexene and cis-and trans-2, 5-dimethyl-3-hexene
Murray RW and Su JS.
The Journal of Organic Chemistry, 48(6), 817-822 (1983)
Alla Zelenyuk et al.
Faraday discussions, 200, 143-164 (2017-06-06)
When secondary organic aerosol (SOA) particles are formed by ozonolysis in the presence of gas-phase polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), their formation and properties are significantly different from SOA particles formed without PAHs. For all SOA precursors and all PAHs, discussed