Merck
143774
Sigma-Aldrich
2-Pentene (mixture of cis and trans)
99%
Sinónimos:
β-Amylene, β-n-Amylene, 1-Methyl-2-ethylethylene, 3-Pentene, sym-Methylethylethylene
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 160,00
100 G
US$ 467,00
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 160,00
100 G
US$ 467,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH=CHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
70.13
Beilstein:
969151
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
8.06 psi ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.38 (lit.)
bp
37 °C (lit.)
densidad
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC=CC
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Clave InChI
QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Descripción general
2-Pentene undergoes addition reaction with phenoxathiin cation radical in acetonitrile solution to form bis(10-phenoxathiiniumyl)alkane adducts[1].
Aplicación
2-Pentene (mixture of cis and trans) was used in the synthesis of polycyclopentene by ring-opening metathesis polymerization[2].
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-49.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-45 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of narrow-distribution polycyclopentene using a ruthenium ring-opening metathesis initiator.
Myers SB and Register RA.
Polymer, 49(4), 877-882 (2008)
Bing-Jun Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 72(16), 6154-6161 (2007-07-03)
Addition of phenoxathiin cation radical (PO*+) to acyclic alkenes in acetonitrile (MeCN) solution occurred stereospecifically to form bis(10-phenoxathiiniumyl)alkane adducts. Stereospecific trans addition is ascribed to the intermediacy of an episulfonium cation radical. The alkenes used were cis- and trans-2-butene, cis-