538493
cis-2-Hexene
95%
Sinónimos:
(2Z)-2-Hexene, (Z)-2-Hexene
Nivel de calidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.396 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
densidad
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC\C=C/C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3-
Clave InChI
RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-13.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?