Merck
446289
Sigma-Aldrich
Trichloro(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15Cl3Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
289.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
200 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Ti/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clave InChI
QCEOZLISXJGWSW-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
Catalyst for:
  • Transesterification reactions
  • Styrene polymerization
  • Piano-stool catalyst
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)