682799
P3OT
regioregular, electronic grade, 99.995% trace metals basis, average Mn ~25,000
Sinónimos:
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)
Productos recomendados
Materiales
black
grado
electronic grade
descripción
Band gap: 1.7 eV
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
solid
mol peso
average Mn ~25,000
mp
198-211 °C
Energía orbital
HOMO -5.25 eV
LUMO -3.55 eV
rendimiento de la unidad OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 5.55 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.5 V
- Fill Factor (FF): 0.33
- Power Conversion Efficiency (PCE): 0.91 %
propiedades de los semiconductores
P-type (mobility=10−4 - 10−1 cm2/V·s)
cadena SMILES
[s]1cc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C12H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-10-13-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3
Clave InChI
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Used in organic field-effect transistors and in polymer-based solar cells.
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering