Saltar a
525936
Poly(thiophene-2,5-diyl), bromine terminated
powder
Sinónimos:
Thiophene, polymers
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 477,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
MDL number:
US$ 477,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
mp
>350 °C
SMILES string
[s]1cccc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Conducting polymer.
Packaging
Packaged in glass bottles
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
724459724807724815
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
>350 °C
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
>300 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)