Merck
443298
Sigma-Aldrich
Triisopropylamine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21N
Número de CAS:
Peso molecular:
143.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)C(C)C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1