Merck
93300
Sigma-Aldrich
Tris(2-ethylhexyl)amine
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
2-Ethyl-N,N-bis(2-ethylhexyl)-1-hexanamine, TEHA, Tri(2-ethylhexyl)amine
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 290,00
US$ 290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 290,00
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]3N
Número de CAS:
Peso molecular:
353.67
Beilstein:
2087270
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.451
densidad
0.817 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCCC(CC)CN(CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-7-13-16-22(10-4)19-25(20-23(11-5)17-14-8-2)21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
Clave InChI
BZUDVELGTZDOIG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1