254746
Triisopropanolamine
95%
Sinónimos:
1,1′,1′′-Nitrilotri(-2-propanol), Tris(2-hydroxypropyl)amine
Quality Level
assay
95%
bp
190 °C/23 mmHg (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CN(CC(C)O)CC(C)O
InChI
1S/C9H21NO3/c1-7(11)4-10(5-8(2)12)6-9(3)13/h7-9,11-13H,4-6H2,1-3H3
InChI key
SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?