Merck
440515
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
143.18
Beilstein:
1099836
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]21/D −16°, c = 6 in ethanol
mp
118-120 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-7(2,3)5-4-10-6(9)8-5/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Clave InChI
WKUHGFGTMLOSKM-RXMQYKEDSA-N
Aplicación
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta .
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)