298891
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
99%
Sinónimos:
(4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]18/D +168°, c = 2 in chloroform
optical purity
ee: 98% (GLC)
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H]1NC(=O)O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9-/m1/s1
InChI key
PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.