Merck
715522
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
97%
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 149,00
US$ 149,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 149,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20N2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 149,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D +17.0°, c = 0.5 in chloroform
mp
48-53 °C
grupo funcional
amine
phenyl
cadena SMILES
CN[C@@H]([C@H](NC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-17-15(13-9-5-3-6-10-13)16(18-2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-18H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
Clave InChI
BTHYVQUNQHWNLS-HZPDHXFCSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)